주요 문서
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
동의어(들):
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
245.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)