주요 문서
647411
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
647411 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
94-98 °C
작용기
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-5(7)8-4/h1-2H
InChI key
BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)