주요 문서
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
260.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
136-140 °C
SMILES string
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
InChI key
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
포장
This material contains 21.54% nitrogen by weight
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)