주요 문서
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
동의어(들):
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14INO2
CAS Number:
Molecular Weight:
319.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)