주요 문서
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
동의어(들):
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
InChI key
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
애플리케이션
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)