주요 문서
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
97%
동의어(들):
(3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
  • Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
  • Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
  • Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)