주요 문서
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
동의어(들):
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
200.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
140-142 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
InChI key
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)