문서
64685
Sigma-Aldrich
Methoxyacetaldehyde dimethyl acetal
≥98.0% (GC)
동의어(들):
1,1,2-Trimethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.15
Beilstein:
741876
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
56-59 °C/56 mmHg (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DYOZNCVZPFIXLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
72.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22.5 °C - closed cup