주요 문서
646822
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H3Cl2FOS
CAS Number:
Molecular Weight:
249.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
InChI key
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)