문서
646660
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(octyloxy)cyanoterephthalylidene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
형태
solid
solubility
H2O: insoluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
일반 설명
Light emitting conjugated polymer.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable