문서
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
동의어(들):
Poly(3,5-pyridinediyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H3N)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
형태
solid
애플리케이션
Light-emitting conjugated polymer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable