주요 문서
646385
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
167-171 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI key
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)