주요 문서
646342
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(I)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5830 (lit.)
bp
117 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.8080 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
Cc1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
MSPXWJMFEVAKHQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)