주요 문서
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
동의어(들):
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
245.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
InChI key
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)