Key Documents
645796
Sigma-Aldrich
3,5-Diformyl-2-fluorophenylboronic acid
동의어(들):
2-Fluoro-3,5-diformylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BFO4
CAS Number:
Molecular Weight:
195.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
235-240 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
InChI key
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)