문서
646369
Sigma-Aldrich
6,6-Dimethylfulvene
technical grade
동의어(들):
5-(1-Methylethylidene)-1,3-cyclopentadiene, 5-Isopropylidene-1,3-cyclopentadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10
CAS Number:
Molecular Weight:
106.17
Beilstein:
1616308
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup