Key Documents
645788
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
형태
solid
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI key
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)