주요 문서
645443
Sigma-Aldrich
4-(3′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
290.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1OCc2cccc(Cl)c2)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-6-13(16(18)19)7-11(2)15(10)20-9-12-4-3-5-14(17)8-12/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI key
FSGQMHRYHYNMCX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)