주요 문서
644803
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩123,018
5 G
₩541,909
₩123,018
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩123,018
5 G
₩541,909
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩123,018
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
96-100 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(on1)C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-6(11-8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI key
OWMVXHFZCCPOTD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Christina D Camell et al.
Cell metabolism, 30(6), 1024-1039 (2019-11-19)
During aging, visceral adiposity is often associated with alterations in adipose tissue (AT) leukocytes, inflammation, and metabolic dysfunction. However, the contribution of AT B cells in immunometabolism during aging is unexplored. Here, we show that aging is associated with an