주요 문서
644455
Sigma-Aldrich
Heptane
purification grade, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.20
Beilstein:
1730763
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
Grade:
purification grade
분석:
99%
bp:
98 °C (lit.)
vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
purification grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
분석
99%
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
증발 잔류물
≤0.0005%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)