주요 문서
644188
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩61,915
5 G
₩197,925
₩61,915
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩61,915
5 G
₩197,925
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
156.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩61,915
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
133-137 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
InChI key
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized