주요 문서
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
175.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI key
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1