주요 문서
643998
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
4′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Hydroxybiphenyl-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
164-168 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8,15H
InChI key
DTNKYIRPORWHHR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)