주요 문서
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-bromo-5-methylpyridine
97%
동의어(들):
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)