Key Documents
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
InChI key
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable