주요 문서
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H(F3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
210.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
112-116 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
InChI key
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)