주요 문서
643297
Sigma-Aldrich
Gold coated mica
99.999% (Au), layer thickness 2000 Å
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩2,230,158
₩2,230,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩2,230,158
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au
Molecular Weight:
196.97
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩2,230,158
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.999% (Au)
길이 × 너비 × 두께
3 in. × 1 in. × 150 μm
레이어 두께
2000 Å
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
포장
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.