주요 문서
643068
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H3(F)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
236.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)