주요 문서
642924
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(F)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
136.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
mp
92-96 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)