주요 문서
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
115-119 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI key
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)