주요 문서
642150
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
93-97 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI key
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)