주요 문서
642010
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-iodo-5-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3IN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
265.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
203-207 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
InChI key
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)