주요 문서
641944
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
라벨링 범위
2.0-3.0 mmol/g S loading
입자 크기
100-200 mesh
애플리케이션
Palladium scavenger
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)