주요 문서
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
171.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
density
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
InChI key
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
15.1 °F
Flash Point (°C)
-9.4 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)