주요 문서
641650
Sigma-Aldrich
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
동의어(들):
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩189,095
₩189,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩189,095
About This Item
Linear Formula:
CuZnFe2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
304.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩189,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98.5% trace metals basis
양식
nanopowder
입자 크기
<100 nm (BET)
density
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
InChI key
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Engi-Mat Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)