주요 문서
641413
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
163.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
28-32 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI key
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)