주요 문서
641111
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxy-1,4-cyclohexadiene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
45-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1=CCC=C(C1)OC
InChI
1S/C8H12O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
InChI key
MDBSJHGNFNKPTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)