640751
(4-Iodophenylethynyl)trimethylsilane
97%
동의어(들):
1-Iodo-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene, 1-Trimethylsilyl-2-(4-iodophenyl)acetylene, 4-Iodophenyl(trimethylsilyl)acetylene, 4-Trimethylsilylethynyliodobenzene, [(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane, [2-(4-Iodophenyl)ethynyl]trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13ISi
CAS Number:
Molecular Weight:
300.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
66-70 °C (lit.)
작용기
iodo
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H13ISi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
WOOFAKCCTQIPLK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)