주요 문서
639729
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrene
97%
동의어(들):
1-Hydroxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(4-Hydroxyphenyl)nitroethene, trans-4-(2-Nitrovinyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
167-171 °C (lit.)
작용기
amine
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
InChI key
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
유전자 정보
human ... EGFR(1956)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)