주요 문서
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
99-104 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
InChI key
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)