주요 문서
639362
Sigma-Aldrich
2-(Ethylhexyl)lithium solution
30-35 wt. % in heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
농도
30-35 wt. % in heptane
density
0.730 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
InChI key
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)