문서
638994
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H2(Br)(F)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
SMILES string
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable