주요 문서
638951
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylacetyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6Cl2O
CAS Number:
Molecular Weight:
189.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5510 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)