주요 문서
638714
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
235.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
160-164 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
JIQCKYQIVYCTEZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)