주요 문서
638404
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroiodobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)I
CAS Number:
Molecular Weight:
300.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
34-38 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
InChI key
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)