문서
638331
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCC6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI key
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges