주요 문서
133698
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
동의어(들):
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩42,935
100 G
₩193,256
500 G
₩329,672
₩42,935
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩42,935
100 G
₩193,256
500 G
₩329,672
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
211.07
Beilstein:
511583
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39092438
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩42,935
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of precursors for the 3,4-pyridyne generation[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preparation of functionalized 3, 4-pyridynes via 2-magnesiated diaryl sulfonates.
Lin W, et al.
Tetrahedron, 63(13), 2787-2797 (2007)
Tsurng-Juhn Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 90, 428-435 (2014-12-03)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative reagent that frequently causes progressive liver diseases, leading to the development of acute, chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). Despite several antiviral drugs including interferon-α and nucleotide derivatives are approved for