Key Documents
637688
Sigma-Aldrich
4-Butoxyacetanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
100-114 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
CCCCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-4-9-15-12-7-5-11(6-8-12)13-10(2)14/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
JYMFGHFNWSMPBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)