주요 문서
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
141.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES string
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChI key
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)