주요 문서
637637
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-methylpyridazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩60,596
₩60,596
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩60,596
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩60,596
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
58-62 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
InChI key
PRORLQAJNJMGAR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Chloro-6-methyl pyridazine can undergo nickel catalyzed cross coupling reaction with aromatic and heteroaromatic halides, to give the corresponding substituted aryl- and heteroaryl pyridazines.[1] It can also be used in the synthesis of a p38MAP kinase inhibitor with therapeutic potential in the treatment of autoimmune and inflammatory diseases.[2]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sengmany S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(15), 5631-5636 (2007)
"Development of a Practical and Scalable Synthesis of a Potent p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Inhibitor"
Yoshida S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 16(11), 1818-1826 (2012)